Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Cytoplasmic protein NCK2 Protein
Código de producto. p-7153165
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. 16033100
Marca: enQuireBio™ QP6408ec10ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Cytoplasmic protein NCK2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001004720.1
ID de gen (Entrez) 8440
Nombre Cytoplasmic protein NCK2 Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen NCK2
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia MTEEVIVIAK WDYTAQQDQE LDIKKNERLW LLDDSKTWWR VRNAANRTGY VPSNYVERKN SLKKGSLVKN LKDTLGLGKT RRKTSARDAS PTPSTDAEYP ANGSGADRIY DLNIPAFVKF AYVAEREDEL SLVKGSRVTV MEKCSDGWWR GSYNGQIGWF PSNYVLEEVD EAAAESPSFL SLRKGASLSN GQGSRVLHVV QTLYPFSSVT EEELNFEKGE TMEVIEKPEN DPEWWKCKNA RGQVGLVPKN YVVVLSDGPA LHPAHAPQIS YTGPSSSGRF AGREWYYGNV TRHQAECALN ERGVEGDFLI RDSESSPSDF SVSLKASGKN KHFKVQLVDN VYCIGQRRFH TMDELVEHYK KAPIFTSEHG EKLYLVRALQ
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.