Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Cytoplasmic protein NCK2 Protein
Código de producto. 16023100
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16023100 100 μg 100 microgramos
16033100 10 μg 10 microgramos
16073100 50 μg 50 microgramos
16053100 200 μg 200 microgramos
16063100 500 μg 500 microgramos
16043100 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16023100 Proveedor enQuireBio™ N.º de proveedor QP6408ec100ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Cytoplasmic protein NCK2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001004720.1
ID de gen (Entrez) 8440
Nombre Cytoplasmic protein NCK2 Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen NCK2
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia MTEEVIVIAK WDYTAQQDQE LDIKKNERLW LLDDSKTWWR VRNAANRTGY VPSNYVERKN SLKKGSLVKN LKDTLGLGKT RRKTSARDAS PTPSTDAEYP ANGSGADRIY DLNIPAFVKF AYVAEREDEL SLVKGSRVTV MEKCSDGWWR GSYNGQIGWF PSNYVLEEVD EAAAESPSFL SLRKGASLSN GQGSRVLHVV QTLYPFSSVT EEELNFEKGE TMEVIEKPEN DPEWWKCKNA RGQVGLVPKN YVVVLSDGPA LHPAHAPQIS YTGPSSSGRF AGREWYYGNV TRHQAECALN ERGVEGDFLI RDSESSPSDF SVSLKASGKN KHFKVQLVDN VYCIGQRRFH TMDELVEHYK KAPIFTSEHG EKLYLVRALQ
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.