Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Cytoplasmic envelopment protein 1
Código de producto. 16067211
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16067211 10 μg 10 microgramos
16007221 50 μg 50 microgramos
16057211 100 μg 100 microgramos
16087211 200 μg 200 microgramos
16097211 500 μg 500 microgramos
16077211 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16067211
Marca: enQuireBio™ QP8931ec10ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Cytoplasmic envelopment protein 3, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Nombre Cytoplasmic envelopment protein 1
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen UL99
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia GAELCKRICC EFGTTPGEPL KDALGRQVSL RSYDNIPPTS SSDEGEDDDD GEDDDNEERQ QKLRLCGSGC GGNDSSSGSH REATHDGSKK NAVRSTFRED KAPKPSKQSK KKKKPSKHHH HQQSSIMQET DDLDEEDTSI YLSPPPVPPV QVVAKRLPRP DTPRTPRQKK ISQRPPTPGT KKPAASLPF
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.