Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Cytokeratin, Acidic Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | NP_778253.2 |
| ID de gen (Entrez) | 374454 |
| Nombre | Cytokeratin, Acidic Protein |
| Cantidad | 50 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not determined. |
| Símbolo de gen | KRT77 |
| Longitud de la proteína | Full Length |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Human |
| Mostrar más |