Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Cytokeratin 8 Protein
Código de producto. 16012180
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16012180 100 μg 100 microgramos
16022180 10 μg 10 microgramos
16062180 50 μg 50 microgramos
16042180 200 μg 200 microgramos
16052180 500 μg 500 microgramos
16032180 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16012180 Proveedor enQuireBio™ N.º de proveedor QP6284ec100ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Cytokeratin 8, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001243222.1
ID de gen (Entrez) 3856
Nombre Cytokeratin 8 Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen KRT8
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia SIRVTQKSYK VSTSGPRAFS SRSYTSGPGS RISSSSFSRV GSSNFRGGLG GGYGGASGMG GITAVTVNQS LLSPLVLEVD PNIQAVRTQE KEQIKTLNNK FASFIDKVRF LEQQNKMLET KWSLLQQQKT ARSNMDNMFE SYINNLRRQL ETLGQEKLKL EAELGNMQGL VEDFKNKYED EINKRTEMEN EFVLIKKDVD EAYMNKVELE SRLEGLTDEI NFLRQLYEEE IRELQSQISD TSVVLSMDNS RSLDMDSIIA EVKAQYEDIA NRSRAEAESM YQIKYEELQS LAGKHGDDLR RTKTEISEMN RNISRLQAEI EGLKGQRASL EAAIADAEQR GELAIKDANA KLSELEAALQ RAKQDMARQL REYQELMNVK LALDIEIATY RKLLEGEESR LESGMQNMSI HTKTTSGYAG GLSSAYGGLT SPGLSYSLGS SFGSGAGSSS FSRTSSSRAV VVKKIETRDG KLVSESSDVL PK
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.