Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Cytokeratin 10 Protein
Código de producto. p-7155657
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. 16037901
Marca: enQuireBio™ QP9239ye10ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Cytokeratin 10, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_000412.3
ID de gen (Entrez) 3858
Nombre Cytokeratin 10 Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen KRT10
Longitud de la proteína Partial (see sequence information for more details).
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie Yeast
Etiqueta de proteína His
Secuencia EQLAEQNRKD AEAWFNEKSK ELTTEIDNNI EQISSYKSEI TELRRNVQAL EIELQSQLAL KQSLEASLAE TEGRYCVQLS QIQAQISALE EQLQQIRAET ECQNTEYQQL LDIKIRLE
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.