Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CYP2E1 Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre | CYP2E1 Protein |
| Cantidad | 20 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Human |
| Especie | E. coli |
| Etiqueta de proteína | His |
| Secuencia | MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSSWNLPPG PFPLPIIGNL FQLELKNIPK SFTRLAQRFG PVFTLYVGSQ RMVVMHGYKA VKEALLDYKD EFSGRGDLPA FHAHRDRGII FNNGPTWKDI RRFSLTTLRN YGMGKQGNES RIQREAHFLL EALRKTQGQP FDPTFLIGCA PCNVIADILF RKHFDYNDEK FLRLMYLFNE NFHLLSTPWL QLYNNFPSFL HYLPGSHRKV IKNVAEVKEY VSERVKEHHQ SLDPNCPRDL TDCLLVEMEK EKHSAERLYT MDGITVTVAD LFFAGTETTS TTLRYGLLIL MKYPEIEEKL HEEIDRVIGP SRIPAIKDRQ EMPYMDAVVH EIQRFITLVP SNLPHEATRD TIFRGYLIPK GTVVVPTLDS VLYDNQEFPD PEKFKPEHFL NENGKFKYSD YFKPFSTGKR VCAGEGLARM ELFLLLCAIL QHFNLKPLVD PKDIDLSPIH IGFGCIPPRY KLCVIPRS |
| Tampón | CYP2E1 protein solution (0.5 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl (pH 8.0) and 10% glycerol. |
| Mostrar más |