Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Cyclophilin A / PPIA / CYPA Protein
Código de producto. 16085431
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16085431 200 μg 200 microgramos
16065431 10 μg 10 microgramos
16005441 50 μg 50 microgramos
16055431 100 μg 100 microgramos
16095431 500 μg 500 microgramos
16075431 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16085431 Proveedor enQuireBio™ N.º de proveedor QP8588ec200ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Cyclophilin A / PPIA / CYPA, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001287910.1
ID de gen (Entrez) 5478
Nombre Cyclophilin A / PPIA / CYPA Protein
Cantidad 200 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen PPIA
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína Untagged
Secuencia VNPTVFFDIA VDGEPLGRVS FELFADKVPK TAENFRALST GEKGFGYKGS CFHRIIPGFM CQGGDFTRHN GTGGKSIYGE KFEDENFILK HTGPGILSMA NAGPNTNGSQ FFICTAKTEW LDGKHVVFGK VKEGMNIVEA MERFGSRNGK TSKKITIADC GQLE
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.