Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Cyclin D1 Protein
Código de producto. 15997669
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15997669 100 μg 100 microgramos
15907679 10 μg 10 microgramos
15947679 50 μg 50 microgramos
15927679 200 μg 200 microgramos
15937679 500 μg 500 microgramos
15917679 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 15997669 Proveedor enQuireBio™ N.º de proveedor QP5776ec100ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Cyclin D1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_444284.1
ID de gen (Entrez) 595
Nombre Cyclin D1 Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen CCND1
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia MEHQLLCCEV ETIRRAYPDA NLLNDRVLRA MLKAEETCAP SVSYFKCVQK EVLPSMRKIV ATWMLEVCEE QKCEEEVFPL AMNYLDRFLS LEPVKKSRLQ LLGATCMFVA SKMKETIPLT AEKLCIYTDN SIRPEELLQM ELLLVNKLKW NLAAMTPHDF IEHFLSKMPE AEENKQIIRK HAQTFVALCA TDVKFISNPP SMVAAGSVVA AVQGLNLRSP NNFLSYYRLT RFLSRVIKCD PDCLRACQEQ IEALLESSLR QAQQNMDPKA AEEEEEEEEE VDLACTPTDV RDVDI
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.