missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human CXCL9 / MIG / C-X-C motif chemokine 9 Protein

Código de producto. 15953068
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
1 mg
20 μg
500 μg
5 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
100 microgramos
20 microgramos
5 microgramos
500 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
15953068 1 mg 1 miligramo
15983068 5 μg 5 microgramos
15973068 20 μg 20 microgramos
15963068 100 μg 100 microgramos
15993068 500 μg 500 microgramos
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15953068

Marca: enQuireBio™ QP10201 mg

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Recombinant Protein

Especificaciones

Número de acceso NP_002407.1
ID de gen (Entrez) 4283
Nombre CXCL9 / MIG / C-X-C motif chemokine 9 Protein
Cantidad 1 mg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Símbolo de gen CXCL9
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína Untagged
Secuencia TPVVRKGRCS CISTNQGTIH LQSLKDLKQF APSPSCEKIE IIATLKNGVQ TCLNPDSADV KELIKKWEKQ VSQKKKQKNG KKHQKKKVLK VRKSQRSRQK KTT
Tampón Sterile filtered (0.22 um) solution containing 0.1% TFA
Grado de pureza o calidad Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.