missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human CXCL5/ENA-78 Protein
Descripción
The Recombinant Human CXCL5/ENA-78 Protein is derived from E. coli. The Recombinant Human CXCL5/ENA-78 Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.
Especificaciones
Especificaciones
| Formulación | Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en PBS con BSA como proteína transportadora. |
| ID de gen (Entrez) | 6374 |
| Peso molecular | 8.4 kDa |
| Nombre | CXCL5/ENA-78 |
| Cantidad | 25 μg |
| Fuente | E. coli-derived human CXCL5/ENA-78 protein Ala37-Asn114 |
| Requisitos de almacenamiento | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution. |
| Conjugado | Unconjugated |
| Recombinante | Recombinant |
| Actividad | Measured by its ability to chemoattract BaF3 mouse pro-B cells transfected with human CXCR2. The ED50 is 3-15 ng/mL |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?