Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human CXCL11/I-TAC Protein
Código de producto. p-4719415
Change view
Click to view available options
Formulación:
Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en PBS con BSA como proteína transportadora.
Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en PBS.
Tamaño de la unidad:
25 microgramos
Código de producto. Formulación unitSize
18118250 Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en PBS con BSA como proteína transportadora. 25 microgramos
18116460 Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en PBS. 25 microgramos
2 options
Código de producto. 18118250
Marca: R&D Systems™ 672IT025
Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility. Applications: Bioactivity
Measured by its ability to chemoattract BaF3 mouse pro-B cells transfected with human CXCR3. The ED50 for this effect is 1-5 ng/mL.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formulación Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en PBS con BSA como proteína transportadora.
ID de gen (Entrez) 6373
Peso molecular 8.3 kDa
Nombre CXCL11/I-TAC
Cantidad 25 μg
Fuente E. coli-derived human CXCL11/I-TAC protein Phe22-Phe94
Requisitos de almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution.
Conjugado Unconjugated
Recombinante Recombinant
Grado de pureza o calidad >97%, by SDS-PAGE under reducing conditions and visualized by silver stain.