Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human CXCL10/IP-10 Protein
Código de producto. p-4719414
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
50 μg
Formulación:
Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en PBS con BSA como proteína transportadora.
Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en PBS.
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
50 microgramos
Código de producto. Cantidad Formulación unitSize
18320088 10 μg Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en PBS con BSA como proteína transportadora. 10 microgramos
18319267 50 μg Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en PBS con BSA como proteína transportadora. 50 microgramos
18118660 50 μg Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en PBS. 50 microgramos
18330288 10 μg Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en PBS. 10 microgramos
4 options
Código de producto. 18320088
Marca: R&D Systems™ 266IP010
Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility. Applications: Bioactivity
The Recombinant Human CXCL10/IP-10 Protein is derived from E. coli.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formulación Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en PBS con BSA como proteína transportadora.
ID de gen (Entrez) 3627
Peso molecular 8.7 kDa
Nombre CXCL10/IP-10/CRG-2
Cantidad 10 μg
Fuente E. coli-derived human CXCL10/IP-10/CRG-2 protein Val22-Pro98,with an N-terminal Met
Requisitos de almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution.
Conjugado Unconjugated
Recombinante Recombinant
Grado de pureza o calidad 97%, by SDS-PAGE under reducing conditions and visualized by silver stain.