missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&D Systems™ Recombinant Human CX3CL1/Fractalkine (Full Length) Protein

Código de producto. 18345007
Change view
Click to view available options
Formulación:
Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en PBS con BSA como proteína transportadora.
Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en PBS.
Tamaño de la unidad:
25 microgramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Formulación unitSize
18345007 Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en PBS. 25 microgramos
18176410 Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en PBS con BSA como proteína transportadora. 25 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18345007 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor 365FR025/CF

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility. Applications: Bioactivity

The Recombinant Human CX3CL1/Fractalkine (Full Length) is derived from NS0. The Recombinant Human CX3CL1/Fractalkine (Full Length) has been validated for the following applications: Bioactivity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Formulación Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en PBS.
ID de gen (Entrez) 6376
Peso molecular 35 kDa
Nombre CX3CL1/Fractalkine Full Length
Cantidad 25 μg
Fuente Mouse myeloma cell line,NS0-derived human CX3CL1/Fractalkine protein, (N-terminus) Human CX3CL 1 (Gln25-Arg339) (Ser199Asn) Accession &Num; P78423 KQN 6-His tag (C-terminus)
Requisitos de almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution.
Conjugado Unconjugated
Recombinante Recombinant
Grado de pureza o calidad 97%, by SDS-PAGE under reducing conditions and visualized by silver stain.
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.