Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CUE domain-containing protein 1
Código de producto. 16023221
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16023221 500 μg 500 microgramos
16093211 10 μg 10 microgramos
16033221 50 μg 50 microgramos
16083211 100 μg 100 microgramos
16013221 200 μg 200 microgramos
16003221 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16023221
Marca: enQuireBio™ QP8197ec500ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) CUE domain-containing protein 2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_076945.2
ID de gen (Entrez) 79004
Nombre CUE domain-containing protein 1
Cantidad 500 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen CUEDC2
Longitud de la proteína Partial (see sequence information for more details).
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia MELERIVSAA LLAFVQTHLP EADLSGLDEV IFSYVLGVLE DLGPSGPSEE NFDMEAFTEM MEAYVPGFAH IPRGTIGDMM QKLSGQLSDA RNKENLQPQS SGVQGQVPIS PEPLQRPEML KEETRSSAAA AADTQDEATG AEEELLPGVD VLLEVFPTCS VEQAQWVLAK ARGDLEEAVQ MLVEGKEEGP AAWEGPNQDL PRRLRGPQKD ELKSFILQKY MMVDSA
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.