missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human CTSE Protein

Código de producto. p-7149393
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
20 μg
5 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
20 microgramos
5 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
15927648 5 μg 5 microgramos
15917648 20 μg 20 microgramos
15907648 1 mg 1 miligramo
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15927648

Marca: enQuireBio™ QP115605ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

A cDNA sequence encoding the CTSE was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

Especificaciones

ID de gen (Entrez) 1510
Nombre CTSE Protein
Cantidad 5 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Símbolo de gen CTSE
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSTESCSMD QSAKEPLINY LDMEYFGTIS IGSPPQNFTV IFDTGSSNLW VPSVYCTSPA CKTHSRFQPS QSSTYSQPGQ SFSIQYGTGS LSGIIGADQV SVEGLTVVGQ QFGESVTEPG QTFVDAEFDG ILGLGYPSLA VGGVTPVFDN MMAQNLVDLP MFSVYMSSNP EGGAGSELIF GGYDHSHFSG SLNWVPVTKQ AYWQIALDNM LWSVPTLTSC RMSPSPLTES PIPSAQLPTP YWTSWMECSS AAVAFKDLTS TLQLGPSGSW GMSSFDSFTQ SLTVGITVWD WPQQSPKEGP CVCACLSDRP
Tampón CTSE protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M urea and 10% glycerol.
Grado de pureza o calidad Greater than 85% as determined by SDS-PAGE.
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.