Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CTHRC1 Protein
Código de producto. 15997618
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
1 mg
20 μg
2 μg
5 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
2 microgramos
20 microgramos
5 microgramos
15997618 10 μg 10 microgramos
15917628 2 μg 2 microgramos
15927628 5 μg 5 microgramos
15907628 20 μg 20 microgramos
15937628 1 mg 1 miligramo
5 options
Código de producto. 15997618
Marca: enQuireBio™ QP11554HIS10ug
A cDNA sequence encoding the CTHRC1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Especificaciones
Nombre CTHRC1 Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MSEIPKGKQK AQLRQREVVD LYNGMCLQGP AGVPGRDGSP GANGIPGTPG IPGRDGFKGE KGECLRESFE ESWTPNYKQC SWSSLNYGID LGKIAECTFT KMRSNSALRV LFSGSLRLKC RNACCQRWYF TFNGAECSGP LPIEAIIYLD QGSPEMNSTI NIHRTSSVEG LCEGIGAGLV DVAIWVGTCS DYPKGDASTG WNSVSRIIIE ELPK
Tampón CTHRC1 protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl (pH 8.0) and 10% glycerol.
Grado de pureza o calidad Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.