Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CTHRC1 Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre | CTHRC1 Protein |
| Cantidad | 1 mg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Human |
| Especie | E. coli |
| Etiqueta de proteína | His |
| Secuencia | MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MSEIPKGKQK AQLRQREVVD LYNGMCLQGP AGVPGRDGSP GANGIPGTPG IPGRDGFKGE KGECLRESFE ESWTPNYKQC SWSSLNYGID LGKIAECTFT KMRSNSALRV LFSGSLRLKC RNACCQRWYF TFNGAECSGP LPIEAIIYLD QGSPEMNSTI NIHRTSSVEG LCEGIGAGLV DVAIWVGTCS DYPKGDASTG WNSVSRIIIE ELPK |
| Tampón | CTHRC1 protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl (pH 8.0) and 10% glycerol. |
| Mostrar más |