Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CST6 Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre | CST6 Protein |
| Cantidad | 2 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Human |
| Especie | E. coli |
| Etiqueta de proteína | His |
| Secuencia | MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MRPQERMVGE LRDLSPDDPQ VQKAAQAAVA SYNMGSNSIY YFRDTHIIKA QSQLVAGIKY FLTMEMGSTD CRKTRVTGDH VDLTTCPLAA GAQQEKLRCD FEVLVVPWQN SSQLLKHNCV QM |
| Tampón | The CST6 solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 1mM DTT, 0.1M NaCl and 10% glycerol. |
| Mostrar más |