Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CST6 Protein
Código de producto. 15997588
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
1 mg
2 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
2 microgramos
15997588 2 μg 2 microgramos
15977588 10 μg 10 microgramos
15987588 1 mg 1 miligramo
3 options
Código de producto. 15997588
Marca: enQuireBio™ QP115452ug
A cDNA sequence encoding the CST6 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Especificaciones
Nombre CST6 Protein
Cantidad 2 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MRPQERMVGE LRDLSPDDPQ VQKAAQAAVA SYNMGSNSIY YFRDTHIIKA QSQLVAGIKY FLTMEMGSTD CRKTRVTGDH VDLTTCPLAA GAQQEKLRCD FEVLVVPWQN SSQLLKHNCV QM
Tampón The CST6 solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 1mM DTT, 0.1M NaCl and 10% glycerol.
Grado de pureza o calidad Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.