Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CST11 Protein
Código de producto. 15917568
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
20 μg
5 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
20 microgramos
5 microgramos
Código de producto. 15917568
Marca: enQuireBio™ QP115365ug
A cDNA sequence encoding the CST11 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Especificaciones
Nombre CST11 Protein
Cantidad 5 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSARKKTFL SVHEVMAVEN YAKDSLQWIT DQYNKESDDK YHFRIFRVLK VQRQQVNCFF SVFAVPWFEQ YKILNKSCSS D
Tampón CST11 protein solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer, (pH 8.0), 0.4M urea and 10% glycerol.
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.