Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CSNK2B Protein
Código de producto. 15957558
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
1 mg
2 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
2 microgramos
15957558 2 μg 2 microgramos
15937558 10 μg 10 microgramos
15947558 1 mg 1 miligramo
3 options
Código de producto. 15957558
Marca: enQuireBio™ QP115342ug
A cDNA sequence encoding the CSNK2B was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Especificaciones
ID de gen (Entrez) 1460
Nombre CSNK2B Protein
Cantidad 2 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Símbolo de gen CSNK2B
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína Untagged
Secuencia MSSSEEVSWI SWFCGLRGNE FFCEVDEDYI QDKFNLTGLN EQVPHYRQAL DMILDLEPDE ELEDNPNQSD LIEQAAEMLY GLIHARYILT NRGIAQMLEK YQQGDFGYCP RVYCENQPML PIGLSDIPGE AMVKLYCPKC MDVYTPKSSR HHHTDGAYFG TGFPHMLFMV HPEYRPKRPA NQFVPRLYGF KIHPMAYQLQ LQAASNFKSP VKTIR
Tampón The CSNK2B protein (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl pH 8.0, 200mM NaCl, 1mM DTT, 1mM EDTA, 1uM leupeptin and 40% glycerol.
Grado de pureza o calidad Greater than 95.0% as determinedAnalysis by SDS-PAGE.