Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CRYZL1 Protein
Código de producto. 15997528
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
25 μg
5 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
25 microgramos
5 microgramos
15997528 5 μg 5 microgramos
15987528 25 μg 25 microgramos
15977528 1 mg 1 miligramo
3 options
Código de producto. 15997528
Marca: enQuireBio™ QP115265ug
A cDNA sequence encoding the CRYZL1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Especificaciones
Nombre CRYZL1 Protein
Cantidad 5 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MKGLYFQQSS TDEEITFVFQ EKEDLPVTED NFVKLQVKAC ALSQINTKLL AEMKMKKDLF PVGREIAGIV LDVGSKVSFF QPDDEVVGIL PLDSEDPGLC EVVRVHEHYL VHKPEKVTWT EAAGSIRDGV RAYTALHYLS HLSPGKSVLI MDGASAFGTI AIQLAHHRGA KVISTACSLE DKQCLERFRP PIARVIDVSN GKVHVAESCL EETGGLGVDI VLDAGVRLYS KDDEPAVKLQ LLPHKHDIIT LLGVGGHWVT TEENLQLDPP DSHCLFLKGA TLAFLNDEVW NLSNVQQGKY LCILKDVMEK LSTGVFRPQL DEPIPLYEAK VSMEAVQKNQ GRKKQVVQF
Tampón CRYZL1 solution containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 2mM DTT, 0.1M NaCl and 20% glycerol.
Grado de pureza o calidad Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.