Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CRYZL1 Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre | CRYZL1 Protein |
| Cantidad | 5 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Human |
| Especie | E. coli |
| Etiqueta de proteína | His |
| Secuencia | MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MKGLYFQQSS TDEEITFVFQ EKEDLPVTED NFVKLQVKAC ALSQINTKLL AEMKMKKDLF PVGREIAGIV LDVGSKVSFF QPDDEVVGIL PLDSEDPGLC EVVRVHEHYL VHKPEKVTWT EAAGSIRDGV RAYTALHYLS HLSPGKSVLI MDGASAFGTI AIQLAHHRGA KVISTACSLE DKQCLERFRP PIARVIDVSN GKVHVAESCL EETGGLGVDI VLDAGVRLYS KDDEPAVKLQ LLPHKHDIIT LLGVGGHWVT TEENLQLDPP DSHCLFLKGA TLAFLNDEVW NLSNVQQGKY LCILKDVMEK LSTGVFRPQL DEPIPLYEAK VSMEAVQKNQ GRKKQVVQF |
| Tampón | CRYZL1 solution containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 2mM DTT, 0.1M NaCl and 20% glycerol. |
| Mostrar más |