Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CRYGC Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre | CRYGC Protein |
| Cantidad | 20 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Human |
| Especie | E. coli |
| Etiqueta de proteína | His |
| Secuencia | MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMGKITF YEDRAFQGRS YETTTDCPNL QPYFSRCNSI RVESGCWMLY ERPNYQGQQY LLRRGEYPDY QQWMGLSDSI RSCCLIPQTV SHRLRLYERE DHKGLMMELS EDCPSIQDRF HLSEIRSLHV LEGCWVLYEL PNYRGRQYLL RPQEYRRCQD WGAMDAKAGS LRRVVDLY |
| Tampón | The CRYGC solution (1 mg/1ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 200mM NaCl, 2mM DTT and 10% glycerol. |
| Mostrar más |