Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CRYGC Protein
Spezifikation
Spezifikation
| Nombre | CRYGC Protein |
| Cantidad | 5 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Human |
| Especie | E. coli |
| Etiqueta de proteína | His |
| Secuencia | MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMGKITF YEDRAFQGRS YETTTDCPNL QPYFSRCNSI RVESGCWMLY ERPNYQGQQY LLRRGEYPDY QQWMGLSDSI RSCCLIPQTV SHRLRLYERE DHKGLMMELS EDCPSIQDRF HLSEIRSLHV LEGCWVLYEL PNYRGRQYLL RPQEYRRCQD WGAMDAKAGS LRRVVDLY |
| Tampón | The CRYGC solution (1 mg/1ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 200mM NaCl, 2mM DTT and 10% glycerol. |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?