Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CRP Protein
Código de producto. 15907498
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
500 μg
5 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
5 miligramos
500 microgramos
15907498 500 μg 500 microgramos
15997488 1 mg 1 miligramo
15917498 5 mg 5 miligramos
3 options
Código de producto. 15907498
Marca: enQuireBio™ QP11513500ug
A cDNA sequence encoding the CRP was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Especificaciones
ID de gen (Entrez) 1401
Nombre CRP Protein
Cantidad 500 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Símbolo de gen CRP
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína Untagged
Secuencia MEKLLCFLVL TSLSHAFGQT DMSRKAFVFP KESDTSYVSL KAPLTKPLKA FTVCLHFYTE LSSTRGYSIF SYATKRQDNE ILIFWSKDIG YSFTVGGSEI LFEVPEVTVA PVHICTSWES ASGIVEFWVD GKPRVRKSLK KGYTVGAEAS IILGQEQDSF GGNFEGSQSL VGDIGNVNMW DFVLSPDEIN TIYLGGPFSP NVLNWRALKY EVQGEVFTKP QLWP
Tampón The sterile protein solution contains 20mM Tris (pH 7.5), 2mM CaCl2, 0.14M NaCl and 0.05% NaN3.
Grado de pureza o calidad Greater than 95.0% as determined by:(a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE.