Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human Cripto-1 Protein
Código de producto. 18300568
Change view
Click to view available options
Formulación:
Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en PBS con BSA como proteína transportadora.
Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en PBS.
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
Código de producto. Formulación unitSize
18300568 Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en PBS. 10 microgramos
18168020 Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en PBS con BSA como proteína transportadora. 10 microgramos
2 options
Código de producto. 18300568
Marca: R&D Systems™ 145CR010/CF
Extensive quality control produces lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility. Applications: Binding Activity
The Recombinant Human Cripto-1 Protein is derived from Sf 21 (baculovirus). The Recombinant Human Cripto-1 Protein has been validated for the following applications: Binding Activity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formulación Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en PBS.
ID de gen (Entrez) 6997
Peso molecular Observed M.W.: 12-20 kDa, reducing conditions
Nombre Cripto 1
Cantidad 10 μg
Fuente Spodoptera frugiperda,Sf 21 (baculovirus)-derived human Cripto protein Leu31-Thr172 & Ser63-Thr172
Requisitos de almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution.
Concentración de endotoxinas <0.1 EU per 1μg of the protein by the LAL method.
Conjugado Unconjugated
Recombinante Recombinant
Grado de pureza o calidad >95%, by SDS-PAGE visualized with Silver Staining and quantitative densitometry by Coomassie™ Blue Staining.