missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CREBZF Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre | CREBZF Protein |
| Cantidad | 2 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Human |
| Especie | E. coli |
| Etiqueta de proteína | His |
| Secuencia | MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMRHSLTK LLAASGSNSP TRSESPEPAA TCSLPSDLTR AAAGEEETAA AGSPGRKQQF GDEGELEAGR GSRGGVAVRA PSPEEMEEEA IASLPGEETE DMDFLSGLEL ADLLDPRQPD WHLDPGLSSP GPLSSSGGGS DSGGLWRGDD DDEAAAAEMQ RFSDLLQRLL NGIGGCSSSS DSGSAEKRRR KSPGGGGGGG SGNDNNQAAT KSPRKAAAAA ARLNRLKKKE YVMGLESRVR GLAAENQELR AENRELGKRV QALQEESRYL RAVLANETGL ARLLSRLSGV GLRLTTSLFR DSPAGDHDYA LPVGKQKQDL LEEDDSAGGV CLHVDKDKVS VEFCSACARK ASSSLKM |
| Tampón | CREBZF protein solution (0.25 mg/ml) containing PBS buffer (pH 7.4), 20% glycerol, 1mM DTT and 0.1mM PMSF. |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?