Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CPVL / Carboxypeptidase Protein
Código de producto. 16092871
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16092871 100 μg 100 microgramos
16002881 10 μg 10 microgramos
16042881 50 μg 50 microgramos
16022881 200 μg 200 microgramos
16032881 500 μg 500 microgramos
16012881 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16092871 Proveedor enQuireBio™ N.º de proveedor QP8142ec100ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) CPVL / Carboxypeptidase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001334981.1
ID de gen (Entrez) 54504
Nombre CPVL / Carboxypeptidase Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen CPVL
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia LFRSLYRSVS MPPKGDSGQP LFLTPYIEAG KIQKGRELSL VGPFPGLNMK SYAGFLTVNK TYNSNLFFWF FPAQIQPEDA PVVLWLQGGP GGSSMFGLFV EHGPYVVTSN MTLRDRDFPW TTTLSMLYID NPVGTGFSFT DDTHGYAVNE DDVARDLYSA LIQFFQIFPE YKNNDFYVTG ESYAGKYVPA IAHLIHSLNP VREVKINLNG IAIGDGYSDP ESIIGGYAEF LYQIGLLDEK QKKYFQKQCH ECIEHIRKQN WFEAFEILDK LLDGDLTSDP SYFQNVTGCS NYYNFLRCTE PEDQLYYVKF LSLPEVRQAI HVGNQTFNDG TIVEKYLRED TVQSVKPWLT EIMNNYKVLI YNGQLDIIVA AALTERSLMG MDWKGSQEYK KAEKKVWKIF KSDSEVAGYI RQAGDFHQVI IRGGGHILPY DQPLRAFDMI NRFIYGKGWD PYVG
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.