missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CPPED1 Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre | CPPED1 Protein |
| Cantidad | 1 mg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Human |
| Especie | E. coli |
| Etiqueta de proteína | His |
| Secuencia | MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMSAAEAG GVFHRARGRT LAAFPAEKES EWKGPFYFIL GADPQFGLIK AWSTGDCDNG GDEWEQEIRL TEQAVQAINK LNPKPKFFVL CGDLIHAMPG KPWRTEQTED LKRVLRAVDR AIPLVLVSGN HDIGNTPTAE TVEEFCRTWG DDYFSFWVGG VLFLVLNSQF YENPSKCPSL KQAQDQWLDE QLSIARQRHC QHAIVFQHIP LFLESIDEDD DYYFNLSKST RKKLADKFIH AGVKVVFSGH YHRNAGGTYQ NLDMVVSSAI GCQLGRDPHG LRVVVVTAEK IVHRYYSLDE LSEKGIEDDL MDLIKKK |
| Tampón | The CPPED1 solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl and 20% glycerol. |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?