Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CPPED1 Protein
Código de producto. 15917448
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
20 μg
5 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
20 microgramos
5 microgramos
15917448 5 μg 5 microgramos
15907448 20 μg 20 microgramos
15997438 1 mg 1 miligramo
3 options
Código de producto. 15917448
Marca: enQuireBio™ QP114975ug
A cDNA sequence encoding the CPPED1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Especificaciones
Nombre CPPED1 Protein
Cantidad 5 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMSAAEAG GVFHRARGRT LAAFPAEKES EWKGPFYFIL GADPQFGLIK AWSTGDCDNG GDEWEQEIRL TEQAVQAINK LNPKPKFFVL CGDLIHAMPG KPWRTEQTED LKRVLRAVDR AIPLVLVSGN HDIGNTPTAE TVEEFCRTWG DDYFSFWVGG VLFLVLNSQF YENPSKCPSL KQAQDQWLDE QLSIARQRHC QHAIVFQHIP LFLESIDEDD DYYFNLSKST RKKLADKFIH AGVKVVFSGH YHRNAGGTYQ NLDMVVSSAI GCQLGRDPHG LRVVVVTAEK IVHRYYSLDE LSEKGIEDDL MDLIKKK
Tampón The CPPED1 solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl and 20% glycerol.
Grado de pureza o calidad Greater than 85% as determined by SDS-PAGE.