Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CPA4 Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre | CPA4 Protein |
| Cantidad | 2 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Human |
| Especie | Baculovirus |
| Etiqueta de proteína | His |
| Secuencia | GQEKFFGDQV LRINVRNGDE ISKLSQLVNS NNLKLNFWKS PSSFNRPVDV LVPSVSLQAF KSFLRSQGLE YAVTIEDLQA LLDNEDDEMQ HNEGQERSSN NFNYGAYHSL EAIYHEMDNI AADFPDLARR VKIGHSFENR PMYVLKFSTG KGVRRPAVWL NAGIHSREWI SQATAIWTAR KIVSDYQRDP AITSILEKMD IFLLPVANPD GYVYTQTQNR LWRKTRSRNP GSSCIGADPN RNWNASFAGK GASDNPCSEV YHGPHANSEV EVKSVVDFIQ KHGNFKGFID LHSYSQLLMY PYGYSVKKAP DAEELDKVAR LAAKALASVS GTEYQVGPTC TTVYPASGSS IDWAYDNGIK FAFTFELRDT GTYGFLLPAN QIIPTAEETW LGLKTIMEHV RDNLYLEHHH HHH |
| Tampón | CPA4 protein solution (1 mg/ml) contains Phosphate Buffered Saline (pH 7.4) and 10% glycerol. |
| Mostrar más |