missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human COMMD6 Protein

Código de producto. 15997388
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
20 μg
5 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
20 microgramos
5 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
15997388 20 μg 20 microgramos
15907398 5 μg 5 microgramos
15987388 1 mg 1 miligramo
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15997388

Marca: enQuireBio™ QP1148020ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

A cDNA sequence encoding the COMMD6 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

Especificaciones

Nombre COMMD6 Protein
Cantidad 20 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMEASSEP PLDAKSDVTN QLVDFQWKLG MAVSSDTCRS LKYPYVAVML KVADHSGQVK TKCFEMTIPQ FQNFYRQFKE IAAVIETV
Tampón The COMMD6 solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 20% glycerol, 0.15M NaCl and 1mM DTT.
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.