Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Collagenase 3 Protein
Código de producto. 16022790
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16022790 1 mg 1 miligramo
16012790 10 μg 10 microgramos
16052790 50 μg 50 microgramos
16002790 100 μg 100 microgramos
16032790 200 μg 200 microgramos
16042790 500 μg 500 microgramos
6 options
Código de producto. 16022790
Marca: enQuireBio™ QP6367ec1mg
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Collagenase 3, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_002418.1
ID de gen (Entrez) 4322
Nombre Collagenase 3 Protein
Cantidad 1 mg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen MMP13
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia YNVFPRTLKW SKMNLTYRIV NYTPDMTHSE VEKAFKKAFK VWSDVTPLNF TRLHDGIADI MISFGIKEHG DFYPFDGPSG LLAHAFPPGP NYGGDAHFDD DETWTSSSKG YNLFLVAAHE FGHSLGLDHS KDPGALMFPI YTYTGKSHFM LPDDDVQGIQ SLYGPGDEDP NPKHPKTPDK CDPSLSLDAI TSLRGETMIF KDRFFWRLHP QQVDAELFLT KSFWPELPNR IDAAYEHPSH DLIFIFRGRK FWALNGYDIL EGYPKKISEL GLPKEVKKIS AAVHFEDTGK TLLFSGNQVW RYDDTNHIMD KDYPRLIEED FPGIGDKVDA VYEKNGYIYF FNGPIQFEYS IWSNRIVRVM PANSILWC
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.