Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Collagen alpha-1(XVIII) chain Protein
Código de producto. p-7155384
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16036281 10 μg 10 microgramos
16076281 50 μg 50 microgramos
16026281 100 μg 100 microgramos
16056281 200 μg 200 microgramos
16066281 500 μg 500 microgramos
16046281 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16036281
Marca: enQuireBio™ QP8749ye10ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Collagen alpha-1(XVIII) chain, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_085059.2
ID de gen (Entrez) 80781
Nombre Collagen alpha-1(XVIII) chain Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen COL18A1
Longitud de la proteína Partial (see sequence information for more details).
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie Yeast
Etiqueta de proteína His
Secuencia QPVLHLVALN SPLSGGMRGI RGADFQCFQQ ARAVGLAGTF RAFLSSRLQD LYSIVRRADR AAVPIVNLKD ELLFPSWEAL FSGSEGPLKP GARIFSFDGK DVLRHPTWPQ KSVWHGSDPN GRRLTESYCE TWRTEAPSAT GQASSLLGGR LLGQSAASCH HAYIVLCIEN SFMTASK
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.