Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Collagen alpha-1(IV) chain Protein
Código de producto. 16026101
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16026101 100 μg 100 microgramos
16036101 10 μg 10 microgramos
16076101 50 μg 50 microgramos
16056101 200 μg 200 microgramos
16066101 500 μg 500 microgramos
16046101 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16026101
Marca: enQuireBio™ QP8716ec100ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Collagen alpha-1(IV) chain, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001290039.1
ID de gen (Entrez) 1282
Nombre Collagen alpha-1(IV) chain Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen COL4A1
Longitud de la proteína Partial (see sequence information for more details).
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína GST
Secuencia GCAGSGCGKC DCHGVKGQKG ERGLPGLQGV IGFPGMQGPE GPQGPPGQKG DTGEPGLPGT KGTRGPPGAS GYPGNPGLPG IPGQDGPPGP PGIPGCNGTK GERGPLGPPG LPGFAGNPGP PGLPGMKGDP GEILGHVP
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.