Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human COL4A3BP Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre | COL4A3BP Protein |
| Cantidad | 5 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Human |
| Especie | E. coli |
| Etiqueta de proteína | His |
| Secuencia | MRGSHHHHHH GMASMTGGQQ MGRDLYDDDD KDRWAGSMLH WPTSLPSGDA FSSVGTHRFV QKVEEMVQNH MTYSLQDVGG DANWQLVVEE GEMKVYRREV EENGIVLDPL KATHAVKGVT GHEVCNYFWN VDVRNDWETT IENFHVVETL ADNAIIIYQT HKRVWPASQR DVLYLSVIRK IPALTENDPE TWIVCNFSVD HDSAPLNNRC VRAKINVAMI CQTLVSPPEG NQEISRDNIL CKITYVANVN PGGWAPASVL RAVAKREYPK FLKRFTSYVQ EKTAGKPILF |
| Tampón | COL4A3BP Human solution containing 20mM Tris HCL pH 8.0, 0.1M NaCl, and 10% glycerol. |
| Mostrar más |