Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Coiled-coil domain-containing protein 1
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | NP_001269587.1 |
| ID de gen (Entrez) | 83643 |
| Nombre | Coiled-coil domain-containing protein 1 |
| Cantidad | 50 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not determined. |
| Símbolo de gen | CCDC3 |
| Longitud de la proteína | Full Length of Mature Protein |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Human |
| Mostrar más |