Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Coactosin-like Protein
Código de producto. p-7154263
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16099620 10 μg 10 microgramos
16039630 50 μg 50 microgramos
16089620 100 μg 100 microgramos
16019630 200 μg 200 microgramos
16029630 500 μg 500 microgramos
16009630 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16099620
Marca: enQuireBio™ QP7594ec10ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Coactosin-like protein, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_066972.1
ID de gen (Entrez) 23406
Nombre Coactosin-like Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen COTL1
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia ATKIDKEACR AAYNLVRDDG SAVIWVTFKY DGSTIVPGEQ GAEYQHFIQQ CTDDVRLFAF VRFTTGDAMS KRSKFALITW IGENVSGLQR AKTGTDKTLV KEVVQNFAKE FVISDRKELE EDFIKSELKK AGGANYDAQT E
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.