Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CNTF Protein
Código de producto. 15995999
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
500 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
500 microgramos
15995999 500 μg 500 microgramos
15985999 1 mg 1 miligramo
2 options
Código de producto. 15995999
Marca: enQuireBio™ QP5371500ug
Recombinant Protein
Especificaciones
Número de acceso NP_000605.1
ID de gen (Entrez) 1270
Nombre CNTF Protein
Cantidad 500 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Símbolo de gen CNTF
Actividad biológica Shows bioactivity at a concentration of 325 ng/mL in the TF-1 cell proliferation assay. The bioactivity acceptance criteria is set at 3.1 x 10^3 units/mg.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína Untagged
Secuencia MAFTEHSPLT PHRRDLCSRS IWLARKIRSD LTALTESYVK HQGLNKNINL DSADGMPVAS TDQWSELTEA ERLQENLQAY RTFHVLLARL LEDQQVHFTP TEGDFHQAIH TLLLQVAAFA YQIEELMILL EYKIPRNEAD GMPINVGDGG LFEKKLWGLK VLQELSQWTV RSIHDLRFIS SHQTGIPARG SHYIANNKKM
Tampón 10 mM sodium phosphate, pH 7.5
Grado de pureza o calidad Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.