Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CNDP2 / CPGL / PEPA Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | NP_001161971.1 |
| ID de gen (Entrez) | 55748 |
| Nombre | CNDP2 / CPGL / PEPA Protein |
| Cantidad | 100 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not determined. |
| Símbolo de gen | CNDP2 |
| Longitud de la proteína | Full Length |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Human |
| Mostrar más |