missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human CNDP2 / CPGL / PEPA Protein

Código de producto. 16002111
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16002111 1 mg 1 miligramo
16092101 10 μg 10 microgramos
16032111 50 μg 50 microgramos
16082101 100 μg 100 microgramos
16012111 200 μg 200 microgramos
16022111 500 μg 500 microgramos
6 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16002111

Marca: enQuireBio™ QP8005ec1mg

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) CNDP2 / CPGL / PEPA, was expressed in the hosts and tags indicated.

Especificaciones

Número de acceso NP_001161971.1
ID de gen (Entrez) 55748
Nombre CNDP2 / CPGL / PEPA Protein
Cantidad 1 mg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen CNDP2
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia AALTTLFKYI DENQDRYIKK LAKWVAIQSV SAWPEKRGEI RRMMEVAAAD VKQLGGSVEL VDIGKQKLPD GSEIPLPPIL LGRLGSDPQK KTVCIYGHLD VQPAALEDGW DSEPFTLVER DGKLYGRGST DDKGPVAGWI NALEAYQKTG QEIPVNVRFC LEGMEESGSE GLDELIFARK DTFFKDVDYV CISDNYWLGK KKPCITYGLR GICYFFIEVE CSNKDLHSGV YGGSVHEAMT DLILLMGSLV DKRGNILIPG INEAVAAVTE EEHKLYDDID FDIEEFAKDV GAQILLHSHK KDILMHRWRY PSLSLHGIEG AFSGSGAKTV IPRKVVGKFS IRLVPNMTPE VVGEQVTSYL TKKFAELRSP NEFKVYMGHG GKPWVSDFSH PHYLAGRRAM KTVFGVEPDL TREGGSIPVT LTFQEATGKN VMLLPVGSAD DGAHSQNEKL NRYNYIEGTK MLAAYLYEVS QLKD
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.