Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Clusterin Protein
Código de producto. p-7155189
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16015121 10 μg 10 microgramos
16055121 50 μg 50 microgramos
16005121 100 μg 100 microgramos
16035121 200 μg 200 microgramos
16045121 500 μg 500 microgramos
16025121 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16015121
Marca: enQuireBio™ QP8529ec10ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Clusterin, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001822.3
ID de gen (Entrez) 1191
Nombre Clusterin Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen APOJ
Longitud de la proteína Partial (see sequence information for more details).
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia DQTVSDNELQ EMSNQGSKYV NKEIQNAVNG VKQIKTLIEK TNEERKTLLS NLEEAKKKKE DALNETRESE TKLKELPGVC NETMMALWEE CKPCLKQTCM KFYARVCRSG SGLVGRQLEE FLNQSSPFYF WMNGDRIDSL LENDRQQTHM LDVMQDHFSR ASSIIDELFQ DRFFTREPQD TYHYLPFSLP HRRPHFFFPK SR
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.