Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CLIC1 Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre | CLIC1 Protein |
| Cantidad | 25 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Human |
| Especie | E. coli |
| Etiqueta de proteína | His |
| Secuencia | GSSHHHHHH SSGLVPRGSH MAEEQPQVEL FVKAGSDGAK IGNCPFSQRL FMVLWLKGVT FNVTTVDTKR RTETVQKLCP GGQLPFLLYG TEVHTDTNKI EEFLEAVLCP PRYPKLAALN PESNTAGLDI FAKFSAYIKN SNPALNDNLE KGLLKALKVL DNYLTSPLPE EVDETSAEDE GVSQRKFLDG NELTLADCNL LPKLHIVQVV CKKYRGFTIP EAFRGVHRYL SNAYAREEFA STCPDDEEIE LAYEQVAKAL K |
| Tampón | CLIC1 Human solution containing 20mM Tris-HCl pH 8.0, 0.1M NaCl and 10% glycerol. |
| Mostrar más |