Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CLEC1B Protein
A cDNA sequence encoding the CLEC1B was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Especificaciones
Nombre | CLEC1B Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15967278
|
enQuireBio™
QP11443-HIS-1UG |
1 μg |
137.00€
1 microgramo |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15997278
|
enQuireBio™
QP11443-HIS-EC-5UG |
5 μg |
137.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15977278
|
enQuireBio™
QP11443-HIS-20UG |
20 μg |
212.00€
20 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15987278
|
enQuireBio™
QP11443-HIS-50UG |
50 μg |
1665.00€
50 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15957278
|
enQuireBio™
QP11443-HIS-1MG |
1 mg |
4090.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
CLEC1B Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
CLEC1B protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris, PH 8.0 and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSSVMQRNY LQGENENRTG TLQQLAKRFC QYVVKQSELK GTFKGHKCSP CDTNWRYYGD SCYGFFRHNL TWEESKQYCT DMNATLLKID NRNIVEYIKA RTHLIRWVGL SRQKSNEVWK WEDGSVISEN MFEFLEDGKG NMNCAYFHNG KMHPTFCENK HYLMCERKAG MTKVDQLP | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |