Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CLEC1B Protein
Click to view available options
Cantidad:
1 μg
1 mg
20 μg
50 μg
5 μg
Tamaño de la unidad:
1 microgramo
1 miligramo
20 microgramos
5 microgramos
50 microgramos
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre | CLEC1B Protein |
| Cantidad | 5 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Human |
| Especie | E. coli |
| Etiqueta de proteína | His |
| Secuencia | MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSSVMQRNY LQGENENRTG TLQQLAKRFC QYVVKQSELK GTFKGHKCSP CDTNWRYYGD SCYGFFRHNL TWEESKQYCT DMNATLLKID NRNIVEYIKA RTHLIRWVGL SRQKSNEVWK WEDGSVISEN MFEFLEDGKG NMNCAYFHNG KMHPTFCENK HYLMCERKAG MTKVDQLP |
| Tampón | CLEC1B protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris, PH 8.0 and 10% glycerol. |
| Mostrar más |