Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CLDN4 Protein
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
1 mg
2 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
2 microgramos
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre | CLDN4 Protein |
| Cantidad | 2 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Human |
| Especie | E. coli |
| Etiqueta de proteína | His |
| Secuencia | MKHHHHHHAS MWRVTAFIGS NIVTSQTIWE GLWMNCVVQS TGQMQCKVYD SLLALPQDLQ AAR LEVLFQG PTAHNIIQDF YNPLVASGQK REM MWRVTAFIGS NIVTSQTIWE GLWMNCVVQS TGQMQCKVYD SLLALPQDLQ AAR LEVLFQG PTAHNIIQDF YNPLVASGQK REM |
| Tampón | Filtered (0.4 microm) and lyophilized from 0.5 mg/ml in 0.05M Acetate buffer pH 4. |
| Mostrar más |