Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Clathrin heavy chain 2 Protein
Código de producto. 15988159
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15988159 100 μg 100 microgramos
15998159 10 μg 10 microgramos
15938169 50 μg 50 microgramos
15918169 200 μg 200 microgramos
15928169 500 μg 500 microgramos
15908169 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 15988159 Proveedor enQuireBio™ N.º de proveedor QP5842ec100ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Clathrin heavy chain 2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001826.3
ID de gen (Entrez) 8218
Nombre Clathrin heavy chain 2 Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen CLTCL1
Longitud de la proteína Partial (see sequence information for more details).
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia LLVLSPRLDH TWTVSFFSKA GQLPLVKPYL RSVQSHNNKS VNEALNHLLT EEEDYQGLRA SIDAYDNFDN ISLAQQLEKH QLMEFRCIAA YLYKGNNWWA QSVELCKKDH LYKDAMQHAA ESRDAELAQK LLQWFLEEGK RECF
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.