Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CKMT1A Protein
Código de producto. 16005911
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16005911 100 μg 100 microgramos
16015911 10 μg 10 microgramos
16055911 50 μg 50 microgramos
16035911 200 μg 200 microgramos
16045911 500 μg 500 microgramos
16025911 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16005911 Proveedor enQuireBio™ N.º de proveedor QP8676ec100ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) CKMT1A, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001015001.1
ID de gen (Entrez) 1159
Nombre CKMT1A Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen CKMT1A
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia ASERRRLYPP SAEYPDLRKH NNCMASHLTP AVYARLCDKT TPTGWTLDQC IQTGVDNPGH PFIKTVGMVA GDEETYEVFA DLFDPVIQER HNGYDPRTMK HTTDLDASKI RSGYFDERYV LSSRVRTGRS IRGLSLPPAC TRAERREVER VVVDALSGLK GDLAGRYYRL SEMTEAEQQQ LIDDHFLFDK PVSPLLTAAG MARDWPDARG IWHNNEKSFL IWVNEEDHTR VISMEKGGNM KRVFERFCRG LKEVERLIQE RGWEFMWNER LGYILTCPSN LGTGLRAGVH IKLPLLSKDS RFPKILENLR LQKRGTGGVD TAATGGVFDI SNLDRLGKSE VELVQLVIDG VNYLIDCERR LERGQDIRIP TPVIHTKH
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.